Learn More
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin (Iminodibenzyl), Mikromol™
Artikelnummer. 17971456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971456 100 mg 100 Milligramm
17952846 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17971456 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0076.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin (Iminodibenzyl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
CAS 494-19-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H13 N
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP), Carbamazepine Impurity E, Clomipramine Hydrochloride Impurity E, Trimipramine Maleate Impurity F, Clomipramine Impurity E, Trimipramine Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
SMILES C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
IUPAC-Name 6,11-Dihydro-5H-Benzo[b][1]Benzazepin
Molekulargewicht (g/mol) 195.26
Menge 100 mg
Formelmasse 195,1048 g/mol