Learn More
10,11-Dihydro-5H-Dibenzo[b,f]azepin, TRC
Artikelnummer. 30136667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136667 25 g 25 Gramm
30133971 100 g 100 Gramm
17983745 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136667 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44887025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 494-19-9
Summenformel C14 H13 N
Molekulargewicht (g/mol) 195.26
Synonym Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP)
IUPAC-Name 6,11-Dihydro-5H-Benzo[b][1]Benzazepin
SMILES C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
Formelmasse 195.1048