Learn More
10,11-Dihydro-Carbamazepin, TRC
Artikelnummer. 30384855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384855 100 mg
30379530 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30384855 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD448765100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3564-73-6
Summenformel C15 H14 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 238.28
Synonym 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide, Carbamazepine Imp. A (EP), 10,11-Dihydro-carbamazepine, Carbamazepine-10,11-dihydro
IUPAC-Name 5,6-Dihydrobenzo[b][1]Benzazepin-11-Carboxamid
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10,11-Dihydro-carbamazepine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
Formelmasse 238.1106