Learn More
10,12-Pentacosadiynsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317336
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11317336 1 g 1 Gramm
11327336 5 g 5 Gramm
11337336 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11317336
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09313.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 66990-32-7 | C25H42O2 | 374.61 g/mol
10,12-Pentacosadiynoic acid is used in the preparation of colorimetric and fluorescence sensors for cationic surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
10,12-Pentacosadiynolsäure wird bei der Herstellung von kolorimetrischen und Fluoreszenzsensoren für kationische Tenside verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66990-32-7
Summenformel C25H42O2
Molekulargewicht (g/mol) 374.61
MDL-Nummer MFCD00041684
InChI-Schlüssel ZPUDRBWHCWYMQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10,12-pentacosadiynoic acid, 10,12-pentacosadiynoicacid, acmc-209nx9, 10-12-pentacosadiynoic acid, 10,12-pentacosadiynoic acid hplc
PubChem CID 538433
IUPAC-Name Pentacosa-10,12-diynosäure
SMILES CCCCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10,12-Pentacosadiynoic acid
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Menge 1 g
Beilstein 4189973
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 374.61
Reinheit (%) ≥98%