Learn More
10,12-Pentacosadiynsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
10,12-Pentacosadiynoic acid is used in the preparation of colorimetric and fluorescence sensors for cationic surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
10,12-Pentacosadiynolsäure wird bei der Herstellung von kolorimetrischen und Fluoreszenzsensoren für kationische Tenside verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
10,12-Pentacosadiynolsäure wird bei der Herstellung von kolorimetrischen und Fluoreszenzsensoren für kationische Tenside verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 10,12-Pentacosadiynoic acid |
| Schmelzpunkt | 62°C to 65°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 4189973 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 374.61 |
| Reinheit (%) | ≥98% |