Learn More
10,12-Tricosadiynosäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398305 1 g -
11308315 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398305 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10231.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 66990-30-5 | C23H38O2 | 346.555 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66990-30-5
Summenformel C23H38O2
Molekulargewicht (g/mol) 346.555
MDL-Nummer MFCD00041683
InChI-Schlüssel DIEDVCMBPCRJFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10,12-tricosadiynoic acid, 10,12-tricosadiynoicacid, acmc-209nx8, 10,12-tricosadiynoic acid gc
PubChem CID 538457
IUPAC-Name Tricosa-10,12-diynosäure
SMILES CCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10,12-Tricosadiynoic acid
Schmelzpunkt 55°C to 59°C
Menge 1 g
Beilstein 1880414
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 346.56
Reinheit (%) 96%