Learn More
10,12-Tricosadiinsäure, TRC
Artikelnummer. 30455189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455189 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT89646010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10,12-Tricosadiynoic Acid
CAS 66990-30-5
Summenformel C23H38O2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-10,15-22H2,1H3,(H,24,25)
SMILES CCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name Tricosa-10,12-diynosäure
Molekulargewicht (g/mol) 346.56
Formelmasse 346.2872