Learn More
10,12-Tricosadiinsäure, TRC
Artikelnummer. 30449258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449258 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449258 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8964602MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10,12-Tricosadiynoic Acid
CAS 66990-30-5
Summenformel C23H38O2
Menge 2 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-10,15-22H2,1H3,(H,24,25)
SMILES CCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name Tricosa-10,12-diynosäure
Molekulargewicht (g/mol) 346.56
Formelmasse 346.2872