Learn More
10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazin-5,5-dioxid (Sulforidazin-5-sulfon), Mikromol™
Artikelnummer. 30051253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051253 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051253 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0116.110025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazin-5,5-dioxid (Sulforidazin-5-sulfon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulforidazine 5-Sulfone
CAS 100574-22-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulforidazine 5-Sulfone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H26 N2 O4 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, Sulforidazine 5-Sulfone, Thioridazine Hydrochloride Imp. A (EP), Thioridazine Imp. A (EP), Thioridazine Hydrochloride Impurity A, Thioridazine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C21H26N2O4S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)29(26,27)21-11-10-17(15-19(21)23)28(2,24)25/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)S(=O)(=O)C
IUPAC-Name 10-[2-(1-Methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfonylphenothiazin-5,5-dioxid
Molekulargewicht (g/mol) 434.57
Menge 25 mg
Formelmasse 434,1334 g/mol