Learn More
10-Acetoxy-5H-Dibenz[b,f]Azepin-5-Carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30138253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138253 100 mg 100 Milligramm
30006926 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138253 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA165050100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 952740-00-0
Summenformel C17 H14 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 294.3
Synonym 10-(Acetyloxy)-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
IUPAC-Name 10-Acetoxy-5H-Dibenz[b,f]Azepin-5-Carboxamid
SMILES CC(=O)OC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Acetoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H14N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-10H,1H3,(H2,18,21)
Formelmasse 294.1004