Learn More
10-Brom-1-aminodecan, Hydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30342847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30342847 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342847 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB679485100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Bromo-1-aminodecane, Hydrobromide
CAS 24566-82-3
Summenformel C10 H22 Br N . Br H
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H22BrN.BrH/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12;/h1-10,12H2;1H
SMILES Br.NCCCCCCCCCCBr
IUPAC-Name 10-Bromdecan-1-amin;hydrobromid
Molekulargewicht (g/mol) 317.1
Formelmasse 315.0197