Learn More
10-Brom-1-Decanol 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447024 5 g 5 Gramm
11437024 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447024 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21483.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 53463-68-6 | C10H21BrO | 237.18 g/mol
10-Bromo-1-decanol is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
10-Bromo-1-Decanol wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53463-68-6
Summenformel C10H21BrO
Molekulargewicht (g/mol) 237.18
MDL-Nummer MFCD00041681
InChI-Schlüssel LGZMUUBPTDRQQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-bromo-1-decanol, 10-bromodecanol, 1-decanol, 10-bromo, 10-hydroxy-1-bromo decane, 1-bromodecan-10-ol, 10-bromodecane-1-ol, 10-bromo-decan-1-ol, decamethylene bromohydrin, 10-hydroxy1-bromo decane, acmc-209l7p
PubChem CID 104507
IUPAC-Name 10-Bromdecan-1-ol
SMILES OCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Bromo-1-decanol
Dichte 1.19
Siedepunkt 165°C to 169°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.476
Menge 5 g
Beilstein 1738593
Löslichkeitsinformationen It is miscible with water.
Formelmasse 237.19
Reinheit (%) 95%