Learn More
10-Brom-1-decanol, TRC
Artikelnummer. 30337143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337143 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337143 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6886905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Bromo-1-decanol
CAS 53463-68-6
Summenformel C10H21BrO
Menge 5 g
Synonym 10-Bromodecanol
InChI-Formel InChI=1S/C10H21BrO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-10H2
SMILES OCCCCCCCCCCBr
IUPAC-Name 10-Bromdecan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 237.18
Formelmasse 236.0776