missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

10-Bromodecansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15486758
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15486758 5 g 5 Gramm
15496758 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15486758

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60292.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 50530-12-6 | C10H19BrO2 | 251.164 g/mol

It is used as a pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.

Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 50530-12-6
Summenformel C10H19BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 251.164
MDL-Nummer MFCD00014388
InChI-Schlüssel PGVRSPIEZYGOAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-bromo-decanoic acid, decanoic acid, 10-bromo, 10-bromanyldecanoic acid, 10-bromodecanoicacid, acmc-1aonn, 10-bromodecanoic acid., .omega.-bromodecanoic acid, ghl.pd_mitscher_leg0.481, ksc489q1r, 10-bromodecanoic acid
PubChem CID 142712
IUPAC-Name 10-Bromodecansäure
SMILES C(CCCCC(=O)O)CCCCBr

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 10-Bromodecanoic acid
Schmelzpunkt 38°C to 41°C
Strukturformel Br(CH2)9CO2H
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Partly miscible in water.
Formelmasse 251.16
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.