Learn More
10-Deacetylbaccatin III, 95 %
Artikelnummer. 15467499
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15467499 5 mg 5 Milligramm
15477499 25 mg 25 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15467499
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66228.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ein Zwischenprodukt in der Paclitaxel-Synthese
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32981-86-5
Summenformel C29H36O10
Molekulargewicht (g/mol) 544.597
MDL-Nummer MFCD00132913
InChI-Schlüssel YWLXLRUDGLRYDR-ZUKOLHLZSA-N
PubChem CID 129316875
SMILES CC1=C2C(C(=O)C3(C(CC4C(C3C(C(C2(C)C)(CC1O)O)OC(=O)C5=CC=CC=C5)(CO4)OC(=O)C)O)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Deacetylbaccatin III
Schmelzpunkt 229°C to 236°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 717°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform; Also soluble in methanol with warming; Insoluble in water
Formelmasse 544.59
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver