Learn More
10-Deoxo-9,10-Dehydro Ketotifen, TRC
Artikelnummer. 30135074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135074 50 mg 50 Milligramm
30011358 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23158050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4673-38-5
Summenformel C19 H19 N S
Molekulargewicht (g/mol) 293.43
Synonym Piperidine, 4-(4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methyl-, 4-(4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methylpiperidine, 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene, piperidine deriv., 4-(4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-ylidene)-1-methylpiperidine, Ketotifen Hydrogen Fumarate Imp. A (EP)
IUPAC-Name 4-Benzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Thiophen-10-Yliden-1-Methylpiperidin
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4sccc24)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Deoxo-9,10-dehydro Ketotifen
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H19NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-7,10,13H,8-9,11-12H2,1H3
Formelmasse 293.1238