Learn More
10-Hydroxybenzo[h]Chinolin, 98 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11345485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11345485 25 g 25 Gramm
11335485 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345485 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19669.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen
10-Hydroxybenzo[h]chinolin wird zum Nachweis von Boronsäuren in Reaktionen und Bor-haltigen Verbindungen auf einem festen Träger verwendet. Es wird auch als Fluoreszenzsonde für den Protonentransfer verwendet und dabei auf Humanserumalbumin und Biberapomyoglobin eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33155-90-7
Summenformel C13H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 195.221
MDL-Nummer MFCD00142350
InChI-Schlüssel ZVFJWYZMQAEBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-hydroxybenzo h quinoline, benzo h quinolin-10-ol, 10-hydroxy-benzo h quinoline, benzo h quinolin-10 1h-one, 4-hydroxy-5-azaphenanthrene, acmc-1cr1k, benzo h quinoline-10 1h-one, kesrrrlhhxxbrw-uhfffaoysa-n
PubChem CID 11816407
IUPAC-Name 1H-Benzo[h]chinolin-10-on
SMILES C1=CC(=O)C2=C3C(=CC=CN3)C=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Hydroxybenzo[h]quinoline
Schmelzpunkt 103°C to 105°C
Menge 25 g
Beilstein 141770
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,chloroform and ethyl acetate.
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 98%