Learn More
10-Hydroxydecansäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457238
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457238 5 g 5 Gramm
15447238 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457238 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60743.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1679-53-4 | C10H20O3 | 188.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1679-53-4
Summenformel C10H20O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.27
MDL-Nummer MFCD00010510
InChI-Schlüssel YJCJVMMDTBEITC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-hydroxydecanoate, decanoic acid, 10-hydroxy, unii-np03xo416b, 10-hydroxy capric acid, 10-hydroxy-decanoic acid, 1-hydroxydecanoicacid, 10-oh-capric acid, 10-hydroxycapric acid, 10-oh-decanoic acid, 10-hydroxydecanoicacid
PubChem CID 74300
ChEBI CHEBI:17409
IUPAC-Name 10-Hydroxydecansäure
SMILES OCCCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Hydroxydecanoic acid
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Strukturformel HO(CH2)9CO2H
Menge 5 g
Formelmasse 188.26
Reinheit (%) 96%