Learn More
Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Artikelnummer. 17804362
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
23s G
26S (keine Nadel im Lieferumfang enthalten)
26s G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
geschwungen, abgefugt (keine Nadel im Lieferumfang enthalten)
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17804362
Marke: Hamilton™ CAL80030
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilicate Glass
Beschreibung Termination: Removable Needle (RN)
Kanülen-Gauge 26S (keine Nadel im Lieferumfang enthalten)
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,018 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,260 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.460 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.60 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle No Needle Included
Produkttyp Gas Tight Syringe, Calibrated
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1701 Small Removable Needle Syringe
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle No Needle Included
Art der Kanülenspitze geschwungen, abgefugt (keine Nadel im Lieferumfang enthalten)
Zur Verwendung mit (Geräte) Small RN Hub Needles
Anschlusstyp Abnehmbar