Learn More
Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Artikelnummer. 17814362
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
23s G
26S (keine Nadel im Lieferumfang enthalten)
26s G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
geschwungen, abgefugt (keine Nadel im Lieferumfang enthalten)
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17814362
Marke: Hamilton™ CAL80011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Stainless Steel
Kanülen-Gauge 26s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,018 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.13 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0187 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,260 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.460 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.60 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gas Tight Syringe
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1701 N
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Zementiert