Learn More
Hamilton™ 10 μL 700 Series Microliter Syringe
Artikelnummer. 17874252
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
23s bis 26s G
23s G
26s G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer-Spitze
Zementiert
Zementierter Luer-Konus
Länge (metrisch) Kanüle:
43,4 mm
51 mm
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp Länge (metrisch) Kanüle unitSize
17874252 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Zementierter Luer-Konus Ohne Kanüle 1 Stück
17864362 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Spitze Ohne Kanüle 1 Stück
17814402 Benutzerdefiniert Benutzerdefiniert Zementiert Benutzerdefiniert 1 Stück
17834332 23s G Konus Zementiert 43,4 mm 1 Stück
17804272 22s G Stumpf Zementiert 51 mm 1 Stück
17894332 22s G Konus Zementiert 51 mm 1 Stück
17894292 23s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Zementiert 51 mm 1 Stück
17834302 23s bis 26s G Konus Zementiert 43,4 mm 1 Stück
17894282 26s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Zementiert 43,4 mm 1 Stück
17804372 26s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Zementiert 51 mm 1 Stück
17834262 26s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Abnehmbar 51 mm 1 Stück
17814302 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Abnehmbar Ohne Kanüle 1 Stück
17874362 26s G Konus Abnehmbar 51 mm 1 Stück
17864332 26s G Konus Zementiert 51 mm 1 Stück
17894182 26s G Stumpf Zementiert 51 mm 1 Stück
15 options
Artikelnummer. 17874252
Marke: Hamilton™ CAL80301
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The 700 Series Microliter Syringe fulfills the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series is the original Hamilton syringe.
  • This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series remains the industry standard.
  • The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
  • The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
  • Dispenses volumes up to 10 μL.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilicate Glass
Kanülen-Gauge Ohne Kanüle
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,019 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,260 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.485 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.60 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle No Needle Included
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 701 LT
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Anschlusstyp Zementierter Luer-Konus