Learn More
Hamilton™ 10 μL 900 Series Microliter Syringe
Beschreibung
- This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
- The syringe holder is permanently attached to the syringe barrel, reducing the initial cost of the syringe but eliminating the possibility of replacement components.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Borosilicate Glass |
| Kanülen-Gauge | Ohne Kanüle |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,019 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,260 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.485 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.60 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | No Needle Included |
| Produkttyp | Microliter Spritze |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 239 °F |
| Mehr anzeigen |