Learn More
Hamilton™ 10 μL 900 Series Microliter Syringe
Artikelnummer. 17854332
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23s G
26s G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp unitSize
17854332 26s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Abnehmbar 1 Stück
17884412 26s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Zementiert 1 Stück
17884332 23s G Konus Zementiert 1 Stück
17824302 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Abnehmbar 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 17854332
Marke: Hamilton™ CAL80370
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The 900 series syringe is the economical version of the 800 series syringe.
  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • The syringe holder is permanently attached to the syringe barrel, reducing the initial cost of the syringe but eliminating the possibility of replacement components.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilicate Glass
Kanülen-Gauge 26s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,019 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.13 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0187 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,260 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.485 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.60 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 901 RN
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Abnehmbar