Learn More
Hamilton™ 10 μL 900 Series Microliter Syringe
Beschreibung
- This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
- The syringe holder is permanently attached to the syringe barrel, reducing the initial cost of the syringe but eliminating the possibility of replacement components.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Borosilicate Glass |
| Kanülen-Gauge | 26s G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,019 in. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,005 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.13 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.0187 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,260 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.485 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.60 mm |
| Mehr anzeigen |