Learn More
Heinz Herenz 10 L Aqua Dest
Artikelnummer. 30158347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30158347 10 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158347 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1133777
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
10-Liter-Wasserbehälter.
  • Einfach demineralisiert
  • Zur Verwendung in Laboren, Schönheitssalons, Fotostudios, Haushalten und im Gartenbau.
  • Mikrofiltriert zur Verwendung in pharmazeutischen, chemischen und technischen Anwendungen
Spezifikation
Produkttyp Reiniger
Color-coded Nein
Form Klare Flüssigkeit
Scent Geruchlos
Sterilität Unsteril
Aussehen Klar
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Gefiltert Gefiltert
Entzündbar Nein
Menge 10 L
Größe 10 l Behälter: