Learn More
Axygen™ Axygen™ 10 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 384 Spitzenformat
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10723982 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
19200 Stück
3840 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
10723982 Steril 19200 Stück
12561268 Nicht steril 3840 Stück
10669580 Nicht steril -
12551268 Steril 3840 Stück
12541268 Nicht steril 3840 Stück
12746659 Nicht steril 19200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10723982 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. VT38410ULRS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4765.00 €
    3969.53 € / 19200 Stück
    Sparen 795.47 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 05-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Einsatz mit Agilent™/Velocity11 Automatisierungssystemen
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Transparentes Polypropylen
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Nicht-pyrogen
  • Maxymum Recovery™ Technologie für äußerst geringe Retention
  • Steril oder unsteril erhältlich
Ordreinfo
10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisch) 10 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Klar
Zertifizierung/Konformität ANSI
Reinigungsnachweise DNAse-/RNAse-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Format Racks
Spitzenform Automatisierung, Runden
Verpackung SBS-Box
Menge 50 Boxen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST
Material Polypropylen
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.