Learn More
10-Methoxy-Carbamazepin, TRC
Artikelnummer. 30137720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137720 1 g 1 Gramm
17924885 500 mg 500 Milligramm
17991625 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137720 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2612601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28721-09-7
Summenformel C16 H14 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 266.29
Synonym 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
IUPAC-Name 5-Methoxybenzo[b][1]Benzazepin-11-Carboxamid
SMILES COC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Methoxycarbamazepine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19)
Formelmasse 266.1055