Learn More
10-Methoxycarbamazepin (10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepin-5-carboxamid), Mikromol™
Artikelnummer. 30052246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052246 25 mg 25 Milligramm
17990846 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052246 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0076.130025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
10-Methoxycarbamazepin (10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepin-5-carboxamid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Methoxycarbamazepine
CAS 28721-09-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 10-Methoxycarbamazepine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H14 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxcarbazepine Impurity B, Oxcarbazepine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19)
SMILES COC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
IUPAC-Name 5-Methoxybenzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 266.29
Menge 25 mg
Formelmasse 266,1055 g/mol