Learn More
10-Methyl-9(10H)-acridinon, TRC
Artikelnummer. 30468976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468976 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468976 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3119281G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Methyl-9(10H)-acridinone
CAS 719-54-0
Summenformel C14H11NO
Menge 1 g
Synonym 10-Methyl-9-Acridanone, 10-Methyl-9(10H)-acridone, 10-Methyl-9-acridanone, 10-Methyl-9-acridone, 10-Methylacridin-9-one, 10-Methylacridone, 9,10-Dihydro-9-methyl-10-acridinone, N-Methyl-9-acridone, N-Methylacridone, NSC 1189, NSC 54142
InChI-Formel InChI=1S/C14H11NO/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14(16)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
SMILES CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
IUPAC-Name 10-Methylacridin-9-on
Molekulargewicht (g/mol) 209.24
Formelmasse 209.0841