Learn More
10-Methylphenothiazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025916
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11490207 5 g 5 Gramm
11400217 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11490207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21648.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1207-72-3 | C13H11NS | 213.30 g/mol
They are used in pharmaceutical manufacturing especially antipsychotic drugs. Also used as a stabilizer against polymerization of acrylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie werden bei der pharmazeutischen Herstellung, insbesondere antipsychotischer Drogen, verwendet. Wird auch als Stabilisator gegen Polymerisation von Acrylaten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1207-72-3
Summenformel C13H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 213.30
MDL-Nummer MFCD00041836
InChI-Schlüssel QXBUYALKJGBACG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-methyl-10h-phenothiazine, n-methylphenothiazine, 10h-phenothiazine, 10-methyl, phenothiazine, 10-methyl, acmc-1bo1o, bidd:gt0308, phenothiazide methyl derivative, 10-methylphenothiazine, 10-methyl-10h-phenothiazine #, phenothiazine, 10-methyl-8ci
PubChem CID 71015
IUPAC-Name 10-Methylphenothiazin
SMILES CN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Methylphenothiazine
Schmelzpunkt 100°C to 103°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 213.3
Reinheit (%) 98%