Learn More
Hamilton™ 10 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer-Lock
Luer-Spitze
Probensperre
Zementierter Luer-Konus
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
- Dispenses volumes up to 10 mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Stainless Steel |
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.574 Zoll |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,0161 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.41 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,0283 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,695 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 14.6 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 17.7 mm |
| Mehr anzeigen |