Learn More
Hamilton™ 10 ml gasdichte Spritze der Serie 1000
Artikelnummer. 17884392
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
Ohne Kanüle
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer-Lock
Luer-Spitze
Probensperre
Zementierter Luer-Konus
Packungsgröße:
1 Stück
Art der Kanülenspitze:
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Anschlusstyp Packungsgröße Art der Kanülenspitze
17884392 Ohne Kanüle Luer-Spitze 1 Stück -
17844322 22 G Zementierter Luer-Konus 1 Stück Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
17854322 22 G Zementierter Luer-Konus 1 Stück Stumpf
17864392 Ohne Kanüle Abnehmbar 1 Stück Ohne Kanüle
17834212 22 G Luer-Lock 1 Stück Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
17844202 Ohne Kanüle Probensperre 1 Stück Ohne Kanüle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17884392 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. CAL81617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00 €
    267.54 € / 1 Stück
    Sparen 27.46 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Spritzen der Serie 1000 bieten eine gasdichte Lösung für mittlere Volumina.
  • Diese Spritzenserie zeichnet sich durch eine Vielzahl von Anschluss- und Nadeloptionen aus und bietet somit außergewöhnliche Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit.
  • Dosiert Volumina bis zu 10 ml.
Spezifikation
Autoklavierbar Nein
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge Ohne Kanüle
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.574 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,695 in.
Innendurchmesser (metrisch) 14.6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 17.7 mm
Produkttyp Gastight
Max. Druck 200 psig
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1010 LT
Nummer der Kanülenspitze 2
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 10 mL
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Anschlusstyp Luer-Spitze