Learn More
Wheaton™ 10 ml-Urinröhrchen mit aufgedrucktem Etikett
Artikelnummer. 16474959
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Etikett, Sammelbecher
Etikett, Sammelbecher, Borsäure
Packungsgröße:
450 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
16474959 Etikett, Sammelbecher 450 Stück
16404969 Etikett, Sammelbecher, Borsäure 450 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16474959 Lieferant Wheaton™ Lieferanten-Nr. 327220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.90 €
    110.33 € / 450 Stück
    Sparen 53.57 €
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Steriler Behälter für Probensicherheit und Anwendersicherheit mit ausgezeichneter Auslaufsicherheit.
  • Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
  • Mit Sammelbecher
Spezifikation
Verschlussfarbe Weiß
Verschlusstyp Schraubverschluss
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Bodenform Rund
Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie 98/79/EG
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Urinanalyse
Höhe (metrisch) 100 mm
Enthält Etikett, Sammelbecher
Etikettbeschreibung Bedruckt
Latexfrei Ja
Anzahl pro Karton 450/Karton
Anzahl pro Packung 50 Packungen
Volumen (metrisch) 10 ml