Learn More
Epredia™ Neutral Gepuffertes Formalin (10 %)
Artikelnummer. 10463750 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 gal.
2.5 gal.
5 gal.
Produkttyp:
Vorgemischt
Vorgemischt, gebrauchsfertig
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp Packungsgröße
10463750 1 gal. Vorgemischt, gebrauchsfertig 4 Stück
10270219 5 gal. Vorgemischt 1 Stück
10473750 2.5 gal. Vorgemischt 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10463750 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 5701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.10 €
    22.66 € / 4 Stück
    Sparen 6.44 €
    22% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Geringere Belastung durch giftige Dämpfe mit dem vorgemischten Epredia™ neutral gepufferten Formalin (10 %). AFIP-formuliert.
  • Zur pH-Stabilisierung im Bereich zwischen 6,8 und 7,2 werden Phosphatpuffer verwendet
  • Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten eine Formaldehydkonzentration von 10 %
Bestandteile
Wasser, CAS: 7732-18-5
Formaldehyd, CAS: 50-00 0
Methylalkohol, CAS: 67-56-1
Natriumphosphat (dibasisch), CAS: 7558-79-4
Natriumphosphat (monobasisch), CAS: 7558-80-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vorgemischt, gebrauchsfertig
Menge 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10% Neutral Buffered Formalin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P235-Kühl halten.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.