Learn More
Epredia™ Neutral Gepuffertes Formalin (10 %)
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 gal.
2.5 gal.
5 gal.
Produkttyp:
Vorgemischt
Vorgemischt, gebrauchsfertig
Unit Size:
1 Stück
4 Stück
Description
Reduzieren Sie mit dem vorgemischten Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ neutralen gepufferten Formalin (10 %) die Exposition gegenüber toxischen Dämpfen. AFIP-formuliert.
- Zur pH-Stabilisierung im Bereich zwischen 6,8 und 7,2 werden Phosphatpuffer verwendet
- Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten eine Formaldehydkonzentration von 10 %
Bestandteile
Wasser, CAS: 7732-18-5
Formaldehyd, CAS: 50-00 0
Methylalkohol, CAS: 67-56-1
Natriumphosphat (dibasisch), CAS: 7558-79-4
Natriumphosphat (monobasisch), CAS: 7558-80-7
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Vorgemischt, gebrauchsfertig |
| Menge | 1 gal. |
Safety and Handling
Product Identifier
- 10% Neutral Buffered Formalin
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P235-Kühl halten.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.