Learn More
10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-Dibenz[b,f]azepin, TRC
Artikelnummer. 30137922
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137922 5 mg 5 Milligramm
30137052 10 mg 10 Milligramm
30007445 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137922 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8700005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21737-58-6
Summenformel C14 H11 N O
Molekulargewicht (g/mol) 209.24
Synonym 5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one
IUPAC-Name 6,11-Dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-on
SMILES O=C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2
Formelmasse 209.0841