Learn More
10-Oxo Docetaxel, TRC
Artikelnummer. 17979749
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17979749 1 mg 1 Milligramm
18080230 25 mg 25 Milligramm
18081740 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17979749 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8558001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 167074-97-7
Summenformel C43 H51 N O14
Molekulargewicht (g/mol) 805.86
Synonym Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5,6-dioxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5,6-dioxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 5β,20-Epoxy-1,7β-dihydroxy-9,10-dioxotax-11-ene-2α,4,13α-triyl 4-acetate 2-benzoate 13-[(2R,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, 10-Deoxy-10-oxodocetaxel, Docetaxel Trihydrate Imp B (EP), 6-Oxodocetaxel, (2aR,4S,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-Dodecahydro-4,9,11,12,12b-pentahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5,6-dione 12b-acetate 12-benzoate 9-ester with (2R,3S)-N-tert-butoxycarbonyl-3-phenylisoserine
IUPAC-Name [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,15S)-4-Acetyloxy-1,9-Dihydroxy-15-[(2R,3S)-2-hydroxy-3-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonylamino]-3-Phenylpropanoyl]oxy-10,14,17,17-tetramethyl-11,12-dioxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]Heptadec-13-en-2-yl] Benzoat
SMILES CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C(C(=O)C3=O)C5(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Oxo docetaxel
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C43H51NO14/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45/h9-18,26-28,30,32-33,35,46,48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52)/t26-,27-,28+,30-,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1
Formelmasse 805.331
Reinheit (%) >95%