Learn More
10-Oxo-Mirtazapin (Mirtazapin Verunreinigung F), TRC
Artikelnummer. 30135258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135258 100 mg 100 Milligramm
30008256 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135258 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO858000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 191546-97-1
Summenformel C17 H17 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 279.34
Synonym Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one, 1,3,4,14b-tetrahydro-2-methyl-, 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-10(14bH)-one, Mirtazapine RC D (USP)
IUPAC-Name (14bRS)-2-Methyl-1,3,4,14b-Tetrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]Benzazepin-10(2H)-one
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3C(=O)c4cccnc24
Specifications
Chemischer Name oder Material 10-Oxo Mirtazapine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(11-19)12-5-2-3-6-13(12)16(21)14-7-4-8-18-17(14)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3
Formelmasse 279.1372