Learn More
Masterflex™ SYRINGE PUMP INFUSION FOR 10μL TO 140ML SYRINGES
Artikelnummer. 12436250
Change view
Click to view available options
Flussrate:
0,001 μl bis 147 ml/h
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate unitSize
12436250 0,001 μl bis 147 ml/h 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12436250
Marke: Masterflex™ 7490035
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für die Handhabung sehr niedriger Flussraten
Für 10μl bis 140 ml-Spritzen 230 V 50/60 Hz 279 mm x 152 mm x 305 mm (B x H x T) 0.001μl/h bis 147 ml/h 10-Kanal Masterflex
Spezifikation
Spannung 230 V
Flussrate 0,001 μl bis 147 ml/h
Lineare Kraft (metrisch) 40 psi
Reproduzierbarkeit ±0.1%
Typ Spritzenpumpe
Elektrische Anforderungen 230 V
Anwendungen Handhabung sehr niedriger Flussraten
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes, alphanumerisches LCD
Flussratengenauigkeit ± < 1 %