missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
10-Undecen-1-ol, TRC
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 10-Undecen-1-ol |
| CAS | 112-43-6 |
| Summenformel | C11H22O |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCCC=C |
| IUPAC-Name | undec-10-en-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170.29 |
| Formelmasse | 170.1671 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur