Learn More
10-Undecenosäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479416
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Unit Size:
250 Gramm
Product Code. Menge unitSize
11479416 1000 g -
11489416 250 g 250 Gramm
2 options
Product Code. 11479416
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19122.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 112-38-9 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
10-Undecenoic-Säure wird für die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen, Kosmetika, Parfümen, Antidandruff-Shampoos und antimikrobiellen Pulvern verwendet. Wird zur Behandlung von Hautproblemen und Antimykotika verwendet. Ist an der Herstellung von Nylon-11, Methylundecylenat-, Undecylenaldehyd- und Undecylenalkohol beteiligt. Wird darüber hinaus als Moschus in Parfümen und Aromen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Diethylether, Benzol und festen oder flüchtigen Ölen. Unlöslich in heißem und kaltem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-38-9
Summenformel C11H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.279
MDL-Nummer MFCD00004442
InChI-Schlüssel FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecenoic acid, undecylenic acid, desenex, 10-hendecenoic acid, renselin, declid, sevinon, 10-undecylenic acid, 9-undecylenic acid, undecyl-10-enic acid
PubChem CID 5634
ChEBI CHEBI:35045
IUPAC-Name Undec-10-ensäure
SMILES C=CCCCCCCCCC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 10-Undecenoic acid
Schmelzpunkt 22°C to 25°C
Dichte 0.91
Siedepunkt 126°C to 128°C (1 mmHg)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Brechungsindex 1.4493
Menge 1000 g
Beilstein 1762631
Merck Index 14,9848
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether,benzene and fixed or volatile oils. Insoluble in hot water and cold water.
Formelmasse 184.28
Reinheit (%) 99%