Learn More
10-Undecenosäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489416 250 g 250 Gramm
11479416 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489416 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19122.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-38-9 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
10-Undecenoic-Säure wird für die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen, Kosmetika, Parfümen, Antidandruff-Shampoos und antimikrobiellen Pulvern verwendet. Wird zur Behandlung von Hautproblemen und Antimykotika verwendet. Ist an der Herstellung von Nylon-11, Methylundecylenat-, Undecylenaldehyd- und Undecylenalkohol beteiligt. Wird darüber hinaus als Moschus in Parfümen und Aromen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Diethylether, Benzol und festen oder flüchtigen Ölen. Unlöslich in heißem und kaltem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-38-9
Summenformel C11H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.279
MDL-Nummer MFCD00004442
InChI-Schlüssel FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecenoic acid, undecylenic acid, desenex, 10-hendecenoic acid, renselin, declid, sevinon, 10-undecylenic acid, 9-undecylenic acid, undecyl-10-enic acid
PubChem CID 5634
ChEBI CHEBI:35045
IUPAC-Name Undec-10-ensäure
SMILES C=CCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Undecenoic acid
Schmelzpunkt 22°C to 25°C
Dichte 0.91
Siedepunkt 126°C to 128°C (1 mmHg)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Brechungsindex 1.4493
Menge 250 g
Beilstein 1762631
Merck Index 14,9848
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether,benzene and fixed or volatile oils. Insoluble in hot water and cold water.
Formelmasse 184.28
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10-Undecenoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 10-Undecenoic acid