Learn More
10-Undecensäureethylester, TRC
Artikelnummer. 30454411
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454411 5 g 5 Gramm
30456614 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30454411 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU7888255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Undecenoic Acid Ethyl Ester
CAS 692-86-4
Summenformel C13H24O2
Menge 5 g
Synonym Ethyl 10-Undecenoate, Ethyl Undecenoate
InChI-Formel InChI=1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
SMILES CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
IUPAC-Name ethylundec-10-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 212.33
Formelmasse 212.1776