Learn More
10-Undekensäure, TRC
Artikelnummer. 30452632
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452632 250 g -
30455541 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30452632 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU788820250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-38-9
Summenformel C11 H20 O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.28
Synonym Undecylenic acid, Undec-10-enoic acid
IUPAC-Name Undec-10-ensäure
SMILES OC(=O)CCCCCCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Undecylenic Acid
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
Formelmasse 184.1463