Learn More
10-Undecylenaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 10-Undecylenic Aldehyde |
| CAS | 112-45-8 |
| Summenformel | C11H20O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 10-Undecenal, 10-Undecen-1-al, 10-Undecenyl Aldehyde, Aldehyde C 111LEN, Intreleven Aldehyde, NSC 44900, Undecylene Aldehyde, Undecylenic Aldehyde, ω-Undecenyl Aldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,11H,1,3-10H2 |
| SMILES | C=CCCCCCCCCC=O |
| IUPAC-Name | Undec-10-enal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.28 |
| Formelmasse | 168.1514 |