Learn More
10-Undecyn-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372627
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11372627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11807.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2774-84-7 | C11H20O | 168.28 g/mol
10-Undecyn-1-ol exhibits an antifungal activity. It is also used in the esterification of pentanoic and stearic acids in the presence of lipase. It is also employed as a reagent in the preparation of 11-bromo-undec-1-yne by reacting with carbon tetrabromide and triphenylphosphine. Further, it acts as an intermediate in synthetic chemistry. In addition to this, it serves as a precursor in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
10-Undecin-1-ol zeigt antimykotische Aktivität. Wird auch bei der Veresterung von Pentan- und Stearinsäuren in Gegenwart von Lipase verwendet. Wird auch als Reagenz bei der Herstellung von 11-Brom-Undec-1-in durch Reaktion mit Kohlenstofftetrabromid und Triphenylphosphin eingesetzt. Darüber hinaus fungiert es als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie. Außerdem dient es als Vorläufer in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2774-84-7
Summenformel C11H20O
Molekulargewicht (g/mol) 168.28
MDL-Nummer MFCD00041675
InChI-Schlüssel YUQZOUNRPZBQJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecyn-1-ol, 10-undecynol, 11-hydroxyundecyne, 1-undecyn-11-ol, acmc-1cmhp, 11-hydroxy-1-undecyne, 10-undecyn-1-ol,, 10-undecyn-1-ol gc
PubChem CID 76015
IUPAC-Name Undec-10-yn-1-ol
SMILES C#CCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Undecyn-1-ol
Dichte 0.873
Siedepunkt 110°C to 111°C (4 mmHg)
Brechungsindex 1.4565
Menge 5 g
Beilstein 1702764
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 168.28
Reinheit (%) 96%