missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

10-Undecinsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7021469
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11434894

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13815.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2777-65-3 | C11H18O2 | 182.263 g/mol

10-Undecynoic acid may be employed as a biochemical probe in an assay for the microsomal hydroxylation of lauric acid (LA), based on HPLC with flow-through radiochemical detection. It was employed as model compound to investigate the microwave assisted surface click reactions catalyzed with Cu(II)/sodium L-ascorbate. It is reported as highly selective irreversible inhibitor of hepatic ω- and ω-1-lauric acid hydroxylases.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
10-Undecynoic-Säure kann als biochemische Sonde in einem Assay für die mikrosomale Hydroxylierung von Laurinsäure (LA) eingesetzt werden, die auf HPLC mit durchflussradiochemischer Detektion basiert. Wurde als Modellverbindung eingesetzt, um die mit Cu(II)/Natrium L-Ascorbat katalysierten mikrowellenunterstützten Oberflächenklick-Reaktionen zu untersuchen. Wird als hochgradig selektiver irreversibler Hemmer von hepatischen ω- und ω-1-Laurinsäure-Hydroxylasen berichtet.

Löslichkeit
Sparsam löslich ist Wasser.

Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht in der Nähe von nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2777-65-3
Summenformel C11H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.263
MDL-Nummer MFCD00014389
InChI-Schlüssel OAOUTNMJEFWJPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecynoic acid, hendecynoic acid, unii-2f79g7h1wy, undec-10-ynoicacid, acmc-1cp9s, undec-1-yn-11-oic acid, 4-02-00-01738 beilstein handbook reference
PubChem CID 31039
IUPAC-Name Undec-10-ynoinäure
SMILES C#CCCCCCCCCC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 10-Undecynoic acid
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Siedepunkt 174°C to 176°C (4 mmHg)
Flammpunkt 161°C (321°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1704918
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water.
Formelmasse 182.26
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt