Learn More
Abnova™ 10x Taq-Puffer mit (NH4)2SO4
Artikelnummer. 16012575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1,8 mL
Packungsgröße:
1.80 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16012575 1,8 mL 1.80 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16012575 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. D0025.1.8mL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
10x Taq-Puffer mit (NH4)2SO4 ist ein gebrauchsfertiger Puffer, der für die Enzyme Taq, Hot Taq, Red Taq und Long Taq in PCR-Reaktionen verwendet werden kann
Enthält kein MgCl2.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Menge 1,8 mL