Learn More
Hamilton™ 100 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Artikelnummer. 17814252
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
22 G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer Lock, fest
Luer-Lock
Luer-Spitze
Probensperre
Zementiert
Material:
Borosilikatglas
Edelstahl
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp Material unitSize
17814252 22s G Konus Abnehmbar Borosilikatglas 1 Stück
17834242 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Spitze PTFE 1 Stück
17834372 22 G Stumpf Zementiert PTFE 1 Stück
17894402 22s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Zementiert Edelstahl 1 Stück
17844252 22s G Stumpf Zementiert PTFE 1 Stück
17824252 22s G Konus Zementiert PTFE 1 Stück
17854242 22s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Abnehmbar PTFE 1 Stück
17864382 22s G Stumpf Zementiert Edelstahl 1 Stück
17844352 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Abnehmbar PTFE 1 Stück
17804252 22s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Probensperre PTFE 1 Stück
17894392 Benutzerdefiniert Benutzerdefiniert Zementiert Borosilikatglas 1 Stück
17824412 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Lock PTFE 1 Stück
17854212 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer Lock, fest Borosilikatglas 1 Stück
13 options
Artikelnummer. 17814252
Marke: Hamilton™ CAL84858
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 100 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas
Kanülen-Gauge 22s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,057 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0059 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.46 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1710 Syringe
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 100 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Anschlusstyp Abnehmbar