Learn More
Hamilton™ 100 μGasdichte Spritze der Serie L 1700
Artikelnummer. 17834372
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
22 G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer Lock, fest
Luer-Lock
Luer-Spitze
Probensperre
Zementiert
Material:
Borosilikatglas
Edelstahl
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp Material Packungsgröße
17834372 22 G Stumpf Zementiert PTFE 1 Stück
17834242 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Spitze PTFE 1 Stück
17894402 22s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Zementiert Edelstahl 1 Stück
17844252 22s G Stumpf Zementiert PTFE 1 Stück
17824252 22s G Konus Zementiert PTFE 1 Stück
17854242 22s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Abnehmbar PTFE 1 Stück
17814252 22s G Konus Abnehmbar Borosilikatglas 1 Stück
17864382 22s G Stumpf Zementiert Edelstahl 1 Stück
17844352 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Abnehmbar PTFE 1 Stück
17804252 22s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Probensperre PTFE 1 Stück
17894392 Benutzerdefiniert Benutzerdefiniert Zementiert Borosilikatglas 1 Stück
17824412 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Lock PTFE 1 Stück
17854212 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer Lock, fest Borosilikatglas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 17834372 Supplier Hamilton™ Supplier No. CAL81227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 €
    296.42 € / 1 Stück
    Sparen 30.58 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Spritzen der Serie 1700 sind die gasdichte Ausführung der Spritzen der Serie 700.
  • Diese Spritzenserie eignet sich ideal zum Abfüllen von Volumina bis zu 100 ml.μL.
  • Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PTFE
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,057 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0161 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.46 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1710 N Spritze
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 100 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Stumpf
Anschlusstyp Zementiert